Learn More
Multiroir Controlec™ Unité de stockage ABS avec tiroirs amovibles et inclinables
Description
ulliMatériau ABS hautement résistant/liliUnité beige/liliCouleur du tiroir : transparent/liliOuverture avant à 45deg;/liliPlateau inclinable avec ouverture avant permettant une manipulation facile et rapide des produits stockés./liliCinq tiroirs ABS résistants aux chocs/li/ul
Spécification
Spécification
| Couleur | Beige, transparent |
| Matériau | ABS |
| Forme | Rectangulaires |
| Comprend | (5) Tiroir |
| Type de produit | Portoir |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 133 x 164 mm |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 164 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 105/146 mm |