Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de film de scellage pour Parafilm™
Découpe et distribue le film en toute sécurité. Le distributeur de film de scellage Fisherbrand™ Parafilm™ est fourni avec deux lames de coupe de sécurité.
Marque:  Fisherbrand™ HS234525D
Code produit. 11875993
  • 86.22€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2024
Description
  • Distributeur en plastique ABS conçu avec une lame de sécurité qui glisse et coupe sans danger pour les doigts.
  • Fourni avec deux lames de coupe facilement interchangeables.
  • Le distributeur contient un ou deux rouleaux de 50 mm (2 pouces) ou un rouleau de 100 mm (4 pouces)
Spécification
Spécification
Distributeur de film de protection
6.7 in.
4.7 in.
6.1 in.
Parafilm, Rouleaux de 1 x 100 mm ou rouleau de 2 x 50 mm
Freestanding
Hinged Lid
1 de chaque
Rouge
171 mm
120 mm
156 mm
ABS
1
2 lames de découpe