Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de feuilles de métal Mini Bin™
Coupez la feuille de métal en toute sécurité à n’importe quelle taille. Distributeur de feuilles de métal Fisherbrand™ Mini Bin™ : crée une feuille de métal de n’importe quelle longueur sans gaspillage de rouleaux géants ou dépenses de carrés pré-coupés. La conception compacte est idéale pour les espaces de travail limités. Fabriqué en plastique ABS robuste avec une base antidérapante et une protection de sécurité intégrée.
Marque: Fisherbrand™ HEA03-448-351
Description
- Idéal pour l’autoclavage, la congélation, l’incubation, la protection des articles de laboratoire, la doublure, l’étanchéité et le stockage général
- La taille compacte s’adapte à des espaces de travail limités et est facile à transporter
- Lame de découpe précise protégée par un dispositif de protection intégré au couvercle
- La bande de mousse empêche la feuille de se rétracter dans l’unité
- Utilise deux tailles personnalisables de rouleaux en aluminium sur mesure de longueur 153 m (vendues séparément)
Spécification
Distributeur de feuilles | |
100 x 190 x 112 mm | |
ABS | |
Rouleaux de feuilles en aluminium de 102 mm et 153 mm de largeur (vendus séparément) |
Bleu | |
Feuille d’aluminium | |
1 | |
1 de chaque |