Learn More
Fisherbrand™ Rack de pipettes Cargo™ Fisherbrand™
Configurez les bacs pour qu’ils s’adaptent à la surface disponible sur la paillasse. Le rack de pipettes Cargo™ Fisherbrand™ peut être configuré de plusieurs façons ou utilisé individuellement pour répondre aux besoins en matière d’espace de travail et de stockage. Les bacs robustes en plastique ABS avec étagères inclinées et couvercles de protection maintiennent les pipettes à portée du main, et ce, en toute sécurité.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.29600kg
Description
- Idéal pour stocker et organiser des pipettes sérologiques de 1,0 à 50 ml
- Utilisez les bacs comme supports individuels ou joignez plusieurs bacs pour répondre à des besoins de stockage plus importants
- Emboîtez-les ensemble horizontalement ou verticalement pour obtenir la configuration souhaitée
- Les couvercles de protection ferment les bacs pour empêcher l’accumulation de poussière et dégager un espace supplémentaire sur l’étagère
- Les aimants des deux côtés des bacs se fixent solidement et en toute sécurité aux surfaces métalliques
Spécification
Rack pour pipettes | |
Not Autoclavable | |
Pipettes (1 à 50 ml) | |
1 | |
Coudé | |
Non-sterile | |
Pipettes sérologiques | |
301 x 100 x 127.5 mm | |
11.9 in. | |
3.9 in. | |
5 in. |
Couvercle | |
3 teintes différentes de bleu | |
Acrylonitrile butadiène styrène | |
Rectangular | |
Oui | |
Idéal pour le stockage et l’organisation des pipettes sérologiques | |
3boîte | |
301 mm | |
100 mm | |
127,5 mm |