missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Sonde FISH HER2/CEN17q (orange/vert)
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque: Abnova™ FG0115.200uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
- Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal-bruit élevé
- Réactivité croisée faible
Spécification
Stockage à -20°C dans l’obscurité. | |
Orange, Vert | |
17q11.2-12/17p11.1-q11.1 | |
Sonde FISH HER2/CEN17q | |
ADN génomique |
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente. | |
Hybridation in situ fluorescente | |
Env. 157 kb/1,02 kb | |
200 μl | |
Humaine |