missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Sonde CEN14q (R6G) FISH

Sondes FISH marquées comme marqueurs chromosomiques pour la technique d’hybridation in situ fluorescente.

Marque:  Abnova™ FC0123.20uL

Code produit. 16002705

  • 938.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales

Includes: Tampon d’hybridation FISH (80 μl)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).

Avantages

  • Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
  • Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
  • Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
  • Rapport signal-bruit élevé
  • Réactivité croisée faible

Spécification

Spécification

Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Hybridation fluorescente in situ (cellule)
14q11.2
Sonde FISH CEN14q (R6G)
R6G
Tampon d’hybridation FISH (80 uL)
CEN14q
20 μl
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis