Learn More
Abnova™ Sonde FISH 4q subtélomère (DEAC)
Beschreibung
Beinhaltet
Tampon d’hybridation FISH (80 μl)
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
- Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal-bruit élevé
- Réactivité croisée faible
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
| Marqueur ou colorant | DEAC |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Comprend | Tampon d’hybridation FISH (80 uL) |
| Site | 4q subtélomère |
| Type de produit | Sonde FISH pour région subtélomérique 4q (DEAC) |
| Quantité | 20 μl |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.