Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes en bloc sur grille ABgene™
GREENER_CHOICE
Marque:  Thermo Scientific™ AB-0977
565.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11914794
  • 647.00€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les racks de tubes en bloc avec référence en grille Thermo Scientific™ ABgene™ sont dotés d’un couvercle verrouillable. Les tubes disposent d’un bouchon en silicone pour la sécurité des échantillons durant le transport.
  • Rack Cluster 96 tubes 0,65 à 1,2 m ABgene
  • Rack 96 microtubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Racks de tubes en bloc sur grille 1,2 ml
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks de tubes en bloc sur grille ABgene™ >