Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage DeepWell en polypropylène de 1,2 ml Abgene™ 96 Well
Optimisez la culture cellulaire en suspension avec ces plaques de stockage de 1,2 ml à fond en U.
Marque: Thermo Scientific™ AB-1127
198.72 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100 000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Points clés
- Forme de puits ronde conçue pour une récupération optimale de la forme carrée du convoyeur d’échantillons afin d’optimiser le volume d’échantillons dans la conception au format ANSI
- Chaque puits est doté d’un rebord d’étanchéité indépendant pour empêcher la contamination croisée
- Puits à fond en U parfaitement adaptés à la remise en suspension des échantillons
- Polypropylène (AB-1068, polystyrène)
- Résistant au DMSO (100 %) ; à l’éthanol (100 %) ; à l’isopropanol (100 %)
- Convient à l’autoclavage (15 minutes à 121°C) ou à l’irradiation gamma
- Options de scellage : Joints adhésifs, joints thermiques, bouchons de plaque de stockage et barrettes de bouchons, tapis d’étanchéité de plaque de stockage
- Fabrication en salle blanche
- Format ANSI pour une compatibilité avec les systèmes automatisés
Spécification
Personnalisable | |
96 puits | |
8 x 12 | |
Emballage individuel | |
Abgene™ | |
Plaque à puits | |
PP | |
96 | |
Salle blanche | |
Carré | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
50 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI | |
Puits à fond en U facilitant la remise en suspension des cellules et minimisant l’endommagement des cellules. | |
Autoclavables | |
PP à faible liaison | |
Naturel | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
1200 μl | |
1000 μl | |
Non traité | |
Oui | |
2000 ×g | |
1 | |
Oui | |
ANSI/ SLAS Standard |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
13Heures
10Minutes
38Secondes
48Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
Jours
91Heures
10Minutes
38Secondes
48