Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de stockage en polypropylène à 384 puits Abgene™
Plaque de microarray à 384 puits avec fond de puits pyramidal pour une récupération maximale des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0862
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Plaque et bloc de stockage polypropylène ABgène• Fabrication en salle blanche
• Résine vierge et garantie exempte de contamination
• Version color codée sur demande
• Plaque en polypropylène PP vierge neutre très translucide et autoclavable
• Disponible en version ambré, jaune, rouge, vert ou violet sur demande
• Format standard SBS avec repères alphanumériques moulés dans la masse
• Bords de puits surélevés pour une efficacité de scellage élevée et pour limiter le risque de contaminations croisée
• Compatibles applications robotisées, grâce au fond de plaque et jupe renforcés
• Microplaque et bloc 384 puits 0,2 à 2,2mL
• Scellage avec adhésif ou feuille thermosoudée
• Plaque PP
• Bloc 384 puits
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Custom Barcoding Available | |
Étalon | |
16 x 24 | |
48 Pk. | |
Abgene | |
Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène | |
Polypropylène | |
384 | |
Non stériles | |
Carré | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
50 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavables | |
Low binding PP | |
Naturel | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
300 μl | |
250 μl | |
Non traité | |
Oui | |
5000 ×g | |
50 | |
Oui | |
ANSI/ SLAS Standard |