Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de stockage en polypropylène à 384 puits Abgene™
Plaque de microarray à 384 puits avec fond de puits pyramidal pour une récupération maximale des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0781
245.52 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Plaque et bloc de stockage polypropylène ABgène• Fabrication en salle blanche
• Résine vierge et garantie exempte de contamination
• Version color codée sur demande
• Plaque en polypropylène PP vierge neutre très translucide et autoclavable
• Disponible en version ambré, jaune, rouge, vert ou violet sur demande
• Format standard SBS avec repères alphanumériques moulés dans la masse
• Bords de puits surélevés pour une efficacité de scellage élevée et pour limiter le risque de contaminations croisée
• Compatibles applications robotisées, grâce au fond de plaque et jupe renforcés
• Microplaque et bloc 384 puits 0,2 à 2,2mL
• Scellage avec adhésif ou feuille thermosoudée
• Plaque PP
• Microplaque 384 puits
Spécification
Personnalisable | |
Étalon | |
16 x 24 | |
50 boîtes | |
Abgene™ | |
Microplaque | |
Polypropylène | |
384 | |
Salle blanche | |
Carré | |
Récupération optimale des échantillons | |
50 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavables | |
PP à faible liaison | |
Naturel | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
120 μl | |
100 μl | |
Non traité | |
Oui | |
5000 xG | |
10 | |
Oui | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30