Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 384 puits, standard
Les plaques PCR Thermo Scientific™ ABgene 384 puits à jupe pleine sont dotées de parois fines pour un transfert de chaleur efficace et une compatibilité avec la plupart des thermocycleurs.
Marque:  Thermo Scientific™ AB1384
166.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11554784
  • 362.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ ABgene™ 384 puits à jupe pleine sont dotées de parois fines pour un transfert de chaleur efficace et une compatibilité avec la plupart des thermocycleurs.
  • Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
  • Des parois de puits uniformes et fines permettent un transfert de chaleur maximum et homogène assurant également de hautes performances à partir de chaque échantillon
  • Empreinte SBS
  • Volume maximal des puits : 40 μl ; volume utile : 25 μl
  • Coin biseauté : A24
Procédé de fabrication combiné à des tests de contrôle qualité (CQ). Leaders de l’industrie pour une fiabilité optimale des produits :
  • Fabrication en salle stérile : élimination du risque d’interférence des particules et des contaminants biologiques avec les applications de biologie moléculaire
  • Polypropylène pur de qualité médicale : polymère spécial totalement inerte ne risquant pas d’interférer avec les composants de réaction utilisés dans les applications PCR
  • Test d’intégrité : chaque puits de chaque plaque est inspecté visuellement et testé à l’aide d’une méthode de détection à microtrou électrostatique
  • Analyses fonctionnelles PCR : test des produits dans le cadre d’analyses fonctionnelles PCR permettant de vérifier les contrôles négatifs et la cohérence des réplicats techniques
  • Test d’évaporation : tous les lots d’échantillons sont soumis à un cycle PCR afin de tester les performances d’étanchéité de leur fermeture
  • Test biologique : tous les lots sont soumis à un test biologique certifiant qu’ils sont totalement exempts d’ARNase, de DNase et d’ADN
Options de format :
Plaques code-barres
  • Dotées de deux codes-barres standard 128 soigneusement conçus et positionnés pour être compatibles avec tous les lecteurs de code-barres courants
  • Les codes sont aléatoires et chaque code-barres est également disponible dans un format lisible à l’œil nu
  • Grande résistance aux températures (entre -196 et +120°C)
  • Revêtement exclusif offrant une meilleure résistance aux rayures
  • Dimensionnement et mise en place précis pour un balayage fiable
  • Codage à barres personnalisé également disponible (sur demande)
Plaques blanches
  • Spécialement conçues pour les applications qPCR
  • Réflexion des signaux de fluorescence supérieure à celle offerte par les plaques transparentes traditionnelles, garantissant la détection de faibles niveaux de fluorescence
  • Capacité de réflexion complète des signaux : paroi opaque des puits empêchant les signaux de traverser le bloc du thermocycleur et d’être partiellement réfléchis ou absorbés et éliminant tout risque d’impact des variations du bloc sur vos données qPCR
Plaques colorées
  • Idéales pour l’organisation et le suivi des échantillons
  • Disponibles en cinq couleurs différentes : bleu, vert, violet, rouge et jaune
Compatibilité :
Options de scellage : Scellage adhésif, thermoscellage.
Recommandées dans les cas suivants :
PCR, qPCR / PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
50/plaque
Microplaque PCR
À jupe
40 μl
25 μl
Étalon
Certifié sans RNase / DNase
Transparent
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
PP
384
50 plates