Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR Thermo-Fast, 24 puits
Améliorez la stabilité et la facilité de manipulation grâce aux plaques PCR Thermo Scientific™ ABgene™ 24 puits.
Marque: Thermo Scientific™ AB0624
135.33 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.27260kg
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ ABgene 24 puits sont plus faciles à utiliser que plusieurs barrettes de 8 ou 12 puits, car le format de plaque permet aux puits d’être scellés avec du film adhésif ou une barrette de bouchons et augmente également la stabilité et la facilité de manipulation.
- Prédécoupage pratique en segments de 24 puits
- La semi-jupe accroît la rigidité et permet le marquage ou le codage par code-barres
- Polypropylène à paroi fine
Spécification
Aucun code-barres | |
50 plaques | |
Microplaque de PCR | |
Semi | |
0,3 mL | |
0,2 ml |
Certifié exempt RNase / DNase | |
Transparent | |
Thermocycleur | |
PP | |
24 | |
Standard |