Learn More
Invitrogen™ Kit de microbilles de compensation totale d’anticorps AbC™
Code produit. p-7075582
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
100 tests
25 tests
Code produit. 15308666
Marque: Invitrogen™ A10513
Fournit une technique cohérente, précise et simple d’utilisation pour régler la compensation de cytométrie en flux lorsque vous utilisez des anticorps conjugués au fluorochrome de souris, du rat, de hamster ou de lapin avec laser en cytométrie en flux.
  • Réactivité multi-espèces la plus large : à utiliser avec tous les isotypes de conjugués d’anticorps de souris, de rat, de hamster et de lapin
  • Signal plus puissant : les microbilles de capture d’anticorps les plus sensibles à disposition
  • Compatibilité laser maximale— pour être utilisé avec tous les types de lasers
  • Chaque kit comporte des microsphères de polystyrène qui ont la capacité de capturer les conjugués d’anticorps fluorescents (microbilles de compensation positive) ou qui sont inertes (billes de compensation négative).
  • Idéal pour la compensation avec tous les isotypes d’immunoglobuline de souris (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), de rat (IgG1, IgG2a, IgG2b), de hamster (IgG arméniennes et IgG syriennes) et de lapin (monoclonal et polyclonal). Démontre la réactivité la plus élevée et la plus constante aux différentes sous-classes d’immunoglobuline de l’industrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 6 μm
Contenu et stockage Contient 1 flacon de microbilles de capture AbC™ à compensation totale et 1 flacon de microbilles négatives.
Conserver entre 2 et 8°C.
Format Tube(s)
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 25 dosages
Quantité 25 tests
Méthode de détection Fluorescent
Gamme de longueur d’onde d’excitation Tout laser (UV à 633 / 635)
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits AbC
Type de produit Microbilles de compensation