Learn More
Cytiva Colonnes Ab SpinTrap™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
:
50 x 100°μL
Description
Aucune filtration ou centrifugation de différents échantillons bruts nécessaire à la purification des anticorps.
- Protéine G Sepharose™ Haute performance dans les colonnes de centrifugation pré-conditionnées
- Se lie à > 1°mg d’IgG humaine/colonne
- Aucune filtration ou centrifugation de différents échantillons bruts nécessaire à la purification des anticorps
- Protocoles classiques et de réticulation pour l’enrichissement des protéines (immunoprécipitation)
- Conditions d’élution formatées pour l’analyse LC-MS et l’électrophorèse
- Capacité de liaison de > 1 mg d’IgG/colonne (déterminée avec des IgG polyclonales humaines)
- Stable dans tous les tampons couramment utilisés dans la purification des anticorps
- Contient un baril en polypropylène et frittage en polyéthylène
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Volume du lit : 100 μL
- Volume d’échantillon maximum : 600 μL
- Stabilité du pH à court terme (2 h) : 2–9
- Échantillon de sérum non dilué de 600 μl
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 100 ml |
| Capacité de liaison | gt;°1 mg d’IgG /colonne |
| Capacité (métrique) | 600 μl |
| Description | Les colonnes Ab SpinTrap sont des colonnes de centrifugation pré-conditionnées à usage unique pour la purification rapide d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants de culture cellulaire et de sérum. Conçues pour la purification à petite échelle de plusieurs échantillons en parallèle. |
| Type de support | Agarose à 6 % hautement réticulée |
| Contenu et stockage | 4 à 8°C, 20 % d’éthanol |
| Quantité | 50 x 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Type | Ab SpinTrap |
| Volume d’échantillon | 600 mu;l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ab SpinTrap, 50 columns
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.