Learn More
Carbolite™ Four à chambre AAF, petit volume
Conçu spécifiquement pour fournir des conditions d’incinération optimales afin d’assurer une combustion complète de l’échantillon. Le four à chambre AAF Carbolite™, petit volume, fournit un flux continu d’air préchauffé dans la chambre ; il est conforme aux normes ISO 1171:2010, ASTM D3174-04: 2010 et ASTM D4422.
3595.00€ - 4770.00€
Spécification
Description | Heat-up time: 155min. |
---|---|
max. (métrique) | 1100°C |
Type | Ashing Furnace |
Comprend | Temperature Controller |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Hauteur (métrique) | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Hauteur (métrique) | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10292062
|
Carbolite™
AAF1107-230SN+&02-301 |
7 L | 455 x 170 x 90 mm | 650 mm | 4000 w max., 2624 w holding |
4770.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12089792
|
Carbolite™
AAF1103-230SN+&02-301 |
3 L | 250 x 150 x 90 mm | 585 mm | 2100 w max., 1270 w holding |
3595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Température de fonctionnement maximale de 1100°C
- Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
- La grande surface de plancher permet de contenir un grand nombre d’échantillons
- Idéal pour l’incinération d’aliments, de plastiques, de charbon et d’autres matières hydrocarbonés
- Conçu pour être conforme aux normes ISO 1171:2010, ASTM D3174-04:2010 et ASTM D4422
- Les éléments filaires sont protégés contre les dommages chimiques et mécaniques par un revêtement à base d’oxyde d’aluminium résistant
- Chauffage sur 4 côtés (2 côtés, toit et foyer)
- L’entrée d’air et la haute cheminée donnent un débit d’air de 4 à 5 changements par minute
- La faible hauteur de la chambre permet de maintenir le débit d’air près des échantillons pour une combustion optimale
- Des éléments puissants à bobinage gradué compensent la perte de chaleur due à un débit d’air élevé
- Le préchauffage de l’air avant son entrée dans la chambre assure une excellente uniformité
- Plateau d’échantillons et poignée de chargement
- Diverses options supplémentaires sont disponibles et doivent être spécifiées au moment de la commande.
- Alimentation électrique en 2 phases pour AAF 11/7
- Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
- Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
Spécification
Heat-up time: 155min. | |
1100°C | |
Ashing Furnace | |
Temperature Controller |