Learn More
Carbolite™ Four à chambre AAF 11/7
Marque: Carbolite™ AAF1107-230SN+&02-3216P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Four à calcination AAF• Combustion rapide
• Uniformité thermique
• Flux d'air constant permettant 4 à 5 renouvellements d'air par minute
• Flux d'air préchauffé (brevet Carbolite) pour une excellente uniformité thermique
• Cheminée d'extraction φ50mm des fumées
• Coupe circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four
• Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides
• Four à contrôleur 8 segments
• Permet de créer des programmes que ce soient des rampes, des seuils ou encore des reprises d'opération
• Mesure permanente du courant d'alimentation pour pouvoir stabiliser le rendement des éléments chauffants et renforcer la stabilité thermique
• Four à calcination, régulateur 3216 P1
• Moufle un mullite robuste.
Spécification
7 L | |
Chamber Furnace | |
3.5 x 6.75 x 18in. | |
171.45 mm | |
88.9 mm | |
208/240 V 3.9 kw | |
3.9 kw |
1100°C | |
Programmable Temperature Controller | |
431.8 mm | |
736.6 mm | |
647.7 mm | |
208/240 V |