Learn More
Kimberly-Clark™ Blouses de laboratoire Kimtech™ A7 P+™
Grâce à leur sensation de tissu et un risque réduit de stress thermique, les blouses de laboratoire Kimtech™ A7 P+ assurent le contrôle de la contamination pendant de longues périodes d’utilisation. Conception en tissu SMS non tissé avec triples coutures, sans silicone et sans latex.
118.00€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire A7 P+ |
---|---|
Matériau | SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Zipper |
Type de manchette | Elastic |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13529020
|
Kimberly-Clark™
97700 |
S |
118.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13549020
|
Kimberly-Clark™
97710 |
Moyenne |
118.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13559020
|
Kimberly-Clark™
97720 |
L |
118.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13569020
|
Kimberly-Clark™
97730 |
XL |
118.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13589020
|
Kimberly-Clark™
97740 |
2XL |
118.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425 :type 6 (PB) protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques
- EN1149-1 Vêtements antistatiques
- Résistance à la traction EN ISO 13934-1, classe 1 sur 3
- Résistivité de surface EN 1149-1 < 5 x 1010 ohm
- Test de perte de particules (tambour de Helmke) IEST RP-CC003.3 catégorie II
- Efficacité de filtration bactérienne (3,0 μm) ASTM F2100 >99 %
- Blouses de laboratoire jetables de haute qualité avec triples coutures et matériau multicouche respirant.
- Des dispositifs de protection améliorés sont inclus, tels que des cols hauts Mao, des passe-pouces et des manches extra-longues pour assurer la bonne tenue des gants de laboratoire par-dessus les blouses.
- Le matériau respirant de la blouse assure de hauts niveaux de protection contre les particules et les bactéries (avec une efficacité de filtration de 99 %).
- Les blouses, emballées individuellement, peuvent être utilisées dans des environnements ISO 7 (classe C).
- Antidérapant et faible peluchage.
- Type 6 (PB) protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques
Spécification
Blouse de laboratoire A7 P+ | |
Blanc | |
Elastic | |
Non-sterile | |
Below Hip-length |
SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate | |
Zipper | |
Reusable | |
None | |
None |