Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison à capuche contre les particules et les liquides KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Chaque sac en polyéthylène pour combinaisons à capuche de protection contre les liquides et les particules KleenGuard™
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 3XL |
Sexe | Unisex |
Matériau | Anti-statique, sans silicone |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |