Learn More
Thermo Scientific™ A-366, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468071000
610.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
A-366 | |
5 '-méthoxy-6 '-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]-spiro[cyclobutane-1,3 '-[3 H]indol]-2 '-amine | |
C19 H27 N3 O2 | |
Solide | |
95% |
1527503-11-2 | |
100 mg | |
329,44 | |
Réactif |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ A-366, 95 % > 100 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu