Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré à ouverture large 9 mm
Code produit. 12453578
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
475 μl
1,4 ml
1,7 ml
2,0 ml
Marking Spot:
Non
Oui
Type de base:
Base conique
Flacon à insert
Fond plat
Quantité:
100/paquet
1 000 boîtes
500 boîtes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12453578
Marque: Thermo Scientific™ C4000S2W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Éliminez presque totalement l’enfoncement des septa et améliorez le scellage avec des flacons intégrant le système innovant de fermeture de flacon avancé (AVCS).
Supprimez pratiquement l’enfoncement de tous les septa et améliorez l’étanchéité. Les flacons à vis en verre ambré à ouverture large 9 mm Thermo Scientific™, 2 ml, 12 x 32 mm intègrent le système de fermeture de flacon avancé (AVCS). Non seulement cette innovation empêche la brisure des septa, mais elle fournit un point d’arrêt pour le couvercle, pour éviter le serrage insuffisant ou excessif des vis. Elle offre une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. Les flacons sont fabriqués à partir de verre ambré 51A supérieur (Type 1, Classe B) et respectent toutes les normes de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™, Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Bénéficiez des performances et de l’étanchéité d’un flacon à sertir
  • La conception de la butée du flacon intègre un point d’arrêt définitif dans la finition du flacon
  • Supprimez toute subjectivité pour obtenir une compression d’étanchéité optimale lors de la fermeture d’un flacon
  • Empêche tout serrage insuffisant ou excessif des bouchons
  • Permet de bénéficier d’une étanchéité optimale à chaque fois
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
  • Inserts MicroSeal
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Recommandé pour la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Verre ambré ; silanisé ; étiquette d’identification ; 2 ml
Diamètre (métrique) de l’ouverture 9 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2,0 ml
Type d’insert None
Volume (métrique) résiduel < 170μL
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 2 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100/paquet
Type Flacon Target DP de 9 mm, silanisé
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml