Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré à ouverture large 9 mm
Éliminez presque totalement l’enfoncement des septa et améliorez le scellage avec des flacons intégrant le système innovant de fermeture de flacon avancé (AVCS).
Marque:  Thermo Scientific™ C4000-LV2W
Code produit. 10429264
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Flacon MacroVial 350 µl avec insert intégré, I-D, en verre ambré
12 mm
12 mm
475 μl
< 2 μl
Flacon à insert
Bouchon à vis
100 Pk.
9 mm
350 μl
9 mm
Ambré
Verre
Insert intégré de 350 μl
350 μl
475 μl
32 mm
Flacon Target DP de 9 mm
Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré à ouverture large 9 mm > Flacon MacroVial à insert intégré de 350 μl, I-D en verre ambré