Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm en verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en caoutchouc naturel / PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
28.13€ - 45.55€
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,85 ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Marking Spot Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Marking Spot Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
12961251
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 24 1049
Non Bleu
36.10€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12970861
Afficher les documents
Fisherbrand™
11 14 1464
Non Vert N/A N/A N/A
12970901
Afficher les documents
Fisherbrand™
11 24 1929
Oui Bleu N/A N/A N/A
12941251
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 24 1140
Non Transparent
45.55€
100 pièces
Expédition estimée: 19-06-2025
Description
  • ND9
  • 9mm
  • Verre
  • Transparent
  • Réparés
  • 1,5 ml
  • Bouchon à vis
  • Orifice central (6 mm)
  • PP
  • Caoutchouc naturel/TEF
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Spécification
Caoutchouc naturel / TEF
11,6 mm
1,85 ml
Polypropylène
32 mm
Transparent
Verre
100
Bouchon à vis
9-425
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm en verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en caoutchouc naturel / PTFE