Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm avec micro-insert intégré, large ouverture
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque: Fisherbrand™
102.82 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.30600kg
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
Bouchon fixé | |
11,6 mm | |
0.34 ml | |
Filetage court | |
Conique | |
0,2 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Transparents | |
Verre | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
< 1 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |