Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court 9 mm, à ouverture large, ambré
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,34 ml
1,85 mL
1.85 ml
Couleur:
Ambré
Transparents
Marking Spot:
Non
Oui
Type de base:
Fond plat
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Description | SureStop |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1,85 mL |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | Filetage court |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 120 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,5 ml |
| Afficher plus |