Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, jaune, trou central
Code produit. 11884840 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, Blanc, Jaune
Rouge, Blanc, Jaune
Rouge-orange, Jaune, Yellow
Transparent, Jaune, Yellow
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,2 mm
1 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11884840
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
  • Élimination du risque d’enfoncement des septa
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
  • Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon à filetage court
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Bleu, Blanc, Jaune
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau PP
Pré-fendu Oui
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Bouchon à vis