Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé de 9 mm en PP avec joint à filetage court, transparent, trou central
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
228.00€ - 654.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11804021
|
Fisherbrand™
09 15 0478 |
Transparent | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm |
257.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12353700
|
Fisherbrand™
09 15 0481 |
Rouge, blanc, Transparent | Silicone / PTFE | 1 mm |
430.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11894011
|
Fisherbrand™
09 15 0852 |
Blanc, Transparent | Silicone / PTFE | 1 mm |
654.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11835903
|
Fisherbrand™
09 15 0981 |
Blanc, Transparent | PTFE vierge | 0,2 mm |
228.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11824850
|
Fisherbrand™
09 15 2011 |
Rouge-orange, Transparent, Transparent | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
235.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11824740
|
Fisherbrand™
09 15 0480 |
Rouge, Blanc, Transparent | Silicone / PTFE | 1 mm |
382.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11874850
|
Fisherbrand™
09 15 2021 |
Bleu, Blanc, Transparent | Silicone / PTFE | 1 mm |
598.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
6 mm | |
PP | |
Bouchon à vis |
9 mm | |
GC, HPLC |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé de 9 mm en PP avec joint à filetage court, transparent, trou central