Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, rouge, trou central
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Blanc, Rouge
Rouge
Rouge, Blanc
Rouge-orange, Red
Transparent, Rouge, Red
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,2 mm
1 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Spécification
| Description | Bouchon à filetage court |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc rouge/PTFE ; |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
| Couleur | Rouge-orange, Red |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Matériau | En PP |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | Bouchon à vis |