Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, magnétique, trou central
Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Rouge, blanc
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
Beschreibung
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Bouchon à filetage court |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
| Couleur | Rouge, blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Matériau | Magnétique et polypropylène |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | Bouchon à vis |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur