Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, lié, trou central
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
518.00€ - 840.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11767567
|
Fisherbrand™
09 04 1220 |
Rouge, Blanc, Noir |
558.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11707587
|
Fisherbrand™
09 04 1533 |
Blanc, Bleu, Blue |
518.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11777567
|
Fisherbrand™
09 04 1534 |
Blanc, Bleu, Blue |
840.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Silicone / PTFE | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
6 mm | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, lié, trou central