Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, bleu, fermé sur le dessus
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
221.00€ - 423.00€
Spécification
Description Bouchon à filetage court
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11804850
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
09 15 1799
Rouge, blanc, Bleu Silicone / PTFE 1 mm
423.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10142913
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
09 15 1828
Bleu PTFE vierge 0,2 mm
295.36€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11814850
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
09 15 1887
Rouge-orange, Bleu, Blue Caoutchouc naturel / TEF 1 mm
221.00€
1000 pièces
En stock
Description
  • Élimination du risque d’enfoncement des septa
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
  • Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Spécification
Bouchon à filetage court
Polypropylène
100
9 mm
GC, HPLC
Bouchon à vis
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, bleu, fermé sur le dessus