Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, bleu, trou central
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
227.00€ - 676.99€
Spécification
Description | Bouchon à filetage court |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Quantité | 1000 |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11722438
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Bleu, Rouge-orange, Transparent | 1 mm |
227.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11787567
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu, Rouge, Blanc | 1 mm |
397.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11797567
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc | 1 mm |
676.99€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11863021
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Bleu, Beige, Rouge-orange | 1 mm |
279.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11732438
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Bleu | 1 mm |
570.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11834830
|
Fisherbrand™
|
PTFE vierge | Bleu | 0,2 mm |
232.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11864850
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Bleu | 1 mm |
641.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16328357
|
Fisherbrand™
|
Aluminium | Bleu | 0,06 mm |
311.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Bouchon à filetage court | |
PP | |
1000 |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Bouchon à vis |