Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, noir, trou central
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
160.00€ - 609.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 6 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11862771
|
Fisherbrand™
09 15 1669 |
Bleu, Blanc, Noir | Silicone / PTFE | 1 mm |
609.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11827281
|
Fisherbrand™
09 15 1572 |
Rouge, Blanc, Noir | Silicone / PTFE | 1 mm |
478.40€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11874840
|
Fisherbrand™
09 15 1668 |
Noir | PTFE vierge | 0,2 mm |
160.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11854840
|
Fisherbrand™
09 15 1570 |
Transparent, Noir, Black | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm |
192.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11844850
|
Fisherbrand™
09 15 2013 |
Rouge-orange, Noir, Black | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
203.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11864840
|
Fisherbrand™
09 15 1571 |
Rouge, blanc, Noir | Silicone / PTFE | 1 mm |
388.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
6 mm | |
Polypropylène | |
100 |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Bouchon à vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, noir, trou central