Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis en plastique à ouverture large non assemblés 9 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en plastique et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
56.80€ - 71.10€
Spécification
Nb par paquet | 100 |
---|---|
Gamme de produits | Surestop |
Taille du bouchon | 9 mm |
Marking Spot | Non |
Code produit | Marque | Matériau | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15206583
|
Thermo Scientific™
C5000-87 |
Polypropylène, PTFE, Silicone | PTFE rouge / silicone blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15276583
|
Thermo Scientific™
C5000-97 |
Polypropylène, PTFE, Silicone | PTFE bleu / silicone blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques (non assemblés) de flacons en plastique à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en plastique et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les fournitures correspondantes. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons en plastique à ouverture large 9 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en plastique et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.Spécification
100 | |
Surestop | |
9 mm | |
Non |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.