Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque:  Thermo Scientific™ C5000-580W
Code produit. 14859810
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents Thermo Scientific™ à ouverture large, 9 mm (non assemblés). Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Caractéristiques des flacons SureStop
  • Offrent la même étanchéité quel que soit l’utilisateur ou le couple de serrage appliqué lors de la fermeture du flacon
  • Offrent une compression optimale du septum lors de l’ouverture du flacon
  • Leur design permet de positionner le bouchon totalement “à plat”, pour créer un profil de flacon plus cylindrique, ce qui améliore la reconnaissance et la compatibilité avec l’échantillonneur automatique
  • Grâce à l’AVCS, lors de l’utilisation avec nos bouchons C5000, les flacons SureStop offrent les meilleures caractéristiques d’étanchéité flacon / bouchon du marché.
  • Conçu pour une utilisation avec quasiment tous les échantillonneurs automatiques du marché
  • Comparés aux autres flacons de 2 ml, les flacons SureStop offrent la plus faible perte due à l’évaporation et la plus faible déviation standard dans les études d’évaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
12 mm
Verre, PTFE, Caoutchouc
2 ml
Flacon : C5000-1W, bouchon : C5000-51B
Surestop
Polypropylène
32 mm
9 mm
9 mm
2 ml, verre transparent avec étiquette d’identification, avec septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
Transparent
No
Septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
100
2 ml
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm)
Kit pratique SureStop de flacons à vis non assemblés