Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination. Chaque kit contient 100 flacons et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-698
Code produit. 13181773
Description
Description
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce aux kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Ces kits pratiques incluent des flacons et des bouchons roses (PINK) contenus dans un plateau de stockage pour paillasse à deux compartiments.
  • Les kits comportent 100 flacons et 100 bouchons roses.
  • Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rose
12 mm
Verre, PTFE, Silicone
1,5 ml
Flacon : 60180-724, bouchon : 60180-671
Surestop
Polypropylène
32 mm
9 mm
9 mm
Kit pratique de 9 mm Kit, flacons ambrés, PTFE rouge / silicone blanc
Ambré
No
PTFE rouge / silicone blanc
100
2 ml
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm)
Kit pratique de flacons à vis non assemblés
Non
6 mm
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis ambrés non assemblés à ouverture large de 9 mm > Avec PTFE rouge / silicone blanc