Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés certifiés MS de 9 mm
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ MSCERT4015-136W
185.35 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12673595
  • 195.10€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les flacons propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et vos applications chromatographiques haute sensibilité. Les kits pratiques de flacons à vis en verre ambré certifiés MS Thermo Scientific™ de 9 mm sont entièrement testés par lots par plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), les flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons à ouverture large de 9 mm et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
  • 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés 
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble 
  • Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Kits assemblés
  • 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés 
  • Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
Kit assemblé, flacon à vis 13-425 de 4 ml
Verre, PTFE, Silicone
PTFE transparent / silicone transparent collé
4 ml
Kit de flacons à vis non assemblés
Oui
Clear/Clear
Ambré
No
100
Bouchon à vis
13-425
13-425 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés certifiés MS de 9 mm >