Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 9mm
Code produit. 10251765 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
375 μl
475 μl
1,2 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
2,0 ml
4,0 ml
Type de base:
Base Deep Well
Base conique
Base de mandrin
Flacon à insert
Fond plat
Marking Spot:
Bleu
Jaune
Non
Oui
Rouge
Vert
Type d’insert:
Aucun
Insert intégré de 200 μl
Insert intégré de 300 μl
Insert intégré de 350 μl
Réservoir de 10 μl
Réservoir de 150 μl
Réservoir de 30 μl
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
125 pièces
500 pièces
Code produit. 10251765
Marque: Thermo Scientific™ C40001G
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Éliminez presque totalement l’enfoncement des septa et améliorez le scellage avec des flacons intégrant le système innovant de fermeture de flacon avancé (AVCS).
Supprimez pratiquement l’enfoncement de tous les septa et améliorez l’étanchéité. Les flacons à vis en verre transparent 9 mm Thermo Scientific™ mesurent 12 x 32 mm et intègrent le système de fermeture de flacon avancé (AVCS). Non seulement cette innovation empêche la brisure des septa, mais elle fournit un point d’arrêt pour le couvercle, pour éviter le serrage insuffisant ou excessif des vis. Elle offre une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. Les flacons sont fabriqués à partir de verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) et respectent toutes les normes de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • 2 ml, 12 x 32 mm
  • Flacons en verre désactivé, traités par silanisation NSC
  • Recouvert sur toute la surface d’un revêtement réactif au silane non contaminant et hautement résistant
  • Désactive les sites silanols actifs du verre pour empêcher la perte d’analyte
  • Excellent avec les échantillons biologiques et dépendants du pH
  • Verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) ou verre ambré 51A
  • Fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts
  • Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible présentant des graduations pour 0,5, 1 et 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 2 ml ; Verre clair , avec le vert Bande de couleur
Diamètre (métrique) de l’ouverture 9 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur clair
Diamètre (métrique) externe 12mm
Matériau verre
Volume (métrique) 2,0 ml
Type d’insert Aucun
Volume (métrique) résiduel < 170 μl
Volume (métrique) de travail 1,8 mL
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon À vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100/Pk.
Type Flacon Target DP ColorBand de 9 mm
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Vert
Volume (Metric) Usable 1,5 ml