Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés à ouverture large certifiés 9 mm
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits pratiques de flacons à vis certifiés MS en verre ambré à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™ sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Unassembled kits
- 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
- 100 vials with pre-attached caps and septa
- Packaged in convenient vial trays with clear covers
Spécification
Spécification
| Description | Verre transparent certifié Target DP 2 ml, verre ambré I-D, filetage 9 mm |
| Couleur | Amber |
| Matériau | Glass, PTFE, Silicone |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Septum | PTFE / silicone |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Bonded PTFE, Silicone |
| Type de bouchon | Screw Cap |
| Taille du bouchon | 9-425 |
| Marking Spot | Oui |