Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Code produit. 12478696
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Blanc
Ivoire, Rouge
Rouge, Blanc
Matériau:
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Silicone
Dureté:
35 °shore
45 °shore
50 °shore
55 °shore
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12478696
Marque: Thermo Scientific™ C400040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les septa 9 mm sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, PTFE / silicone, PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour s’adapter à une grande variété d’applications.
Les septa 9 mm Thermo Scientific™ sont disponibles en PTFE/caoutchouc rouge, PTFE/silicone, PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour s’adapter à une grande variété d’applications. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septum pour bouchon à vis de 9 mm
Couleur Rouge, Blanc
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone/PTFE
Type d’emballage 1 pack of 100
Dureté 45 °shore
Autoclavable Autoclavable
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,0 mm
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Septa
Taille du bouchon 9 mm
À utiliser avec (équipement) Bouchon à vis de 9 mm
Septa Size (Metric) 9 mm