Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. Ces bouchons à vis 9 mm avec AVCS intégré offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois.
Marque: Thermo Scientific™ C5000-51G
Description
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. La technologie de système de fermeture de flacon avancé (AVCS) est intégrée aux septa et bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 9 mm Thermo Scientific™, qui offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. D’un seul tour, ils offrent une insertion et un retrait faciles, et sont une alternative économique aux bouchons avec septa greffés. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Les nouveaux bouchons National Target DP de 9 mm sont conçus pour aider les chromatographes à réaliser des analyses d’échantillons plus fiables et plus efficaces. Conçus pour s’adapter à presque tous les échantillonneurs automatiques de chromatographie adaptés aux plateaux de flacons de 12 × 32 cm, les bouchons de la série C5000 éliminent efficacement l’enfoncement des septa et améliorent de façon significative la productivité et la flexibilité au sein du laboratoire. La technologie de système de fermeture de flacon avancé (AVCS) est au cœur des bouchons National Target DP série C5000 de 9 mm. En termes simples, la technologie AVCS permet à votre bouchon de réaliser des performances jamais atteintes auparavant. Les bouchons de la série C5000 sont entièrement compatibles avec tous les flacons Target DP série C4000 de 9 mm.
Caractéristiques des bouchons de flacons Target DP de 9 mm :
- L’enfoncement des septa est presque éliminé en raison d’une géométrie intérieure améliorée
- Meilleure capacité d’étanchéité
- La technologie AVCS offre la possibilité de choisir le meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Alternative rentable aux solutions actuelles pour résoudre les problèmes d’enfoncement (septa greffés)
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une meilleure manipulation même avec des gants mal ajustés
- Les bords rugueux ont été éliminés, ce qui rend l’utilisation plus facile et plus agréable tout en améliorant le fonctionnement de l’échantillonneur automatique
Pour plus d’informations, visitez le site
www.fishersci.com et recherchez les mots-clés
Bouchons de flacons National Target DP.
Bouchon à ouverture large 9 mm National Target DP 9 mm série C5000
- Un flacon à ouverture large nécessite un bouchon à ouverture large. Grâce à la technologie AVCS, les bouchons à ouverture large de la série C5000 augmentent la zone d’injection disponible de plus de 7 %, ce qui permet une plus grande surface de pénétration de l’aiguille d’injection.
Bouchon à membrane intégrale 9 mm National Target DP série C5000
- Outre la technologie AVCS, les bouchons de la série C5000 offrent un environnement de manipulation d’échantillons sans halogène et sans caoutchouc pour les applications HPLC ou les applications pour lesquelles les silicones et les septa en caoutchouc ne conviennent pas.
Bouchon solide 9 mm National Target DP série C5000
- La technologie AVCS fournit une protection maximale des échantillons pendant leur stockage à long terme. Le couvercle de protection empêche la perforation accidentelle du septum et la perte des échantillons qui en résulte. Peut être stocké jusqu’à -80°F.
Spécification
Bouchon avec opercule de 9 mm, orifice de 6 mm | |
Polypropylène | |
Surestop | |
1,0 mm | |
9 mm |
Vert, Ivoire, Rouge | |
PTFE / caoutchouc | |
100/boîte | |
Vis avec opercule | |
Flacons à vis de 9 mm |