Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. Ces bouchons à vis 9 mm avec AVCS intégré offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-672
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. La technologie de système de fermeture de flacon avancé (AVCS) est intégrée aux septa et bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 9 mm Thermo Scientific™, qui offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. D’un seul tour, ils offrent une insertion et un retrait faciles, et sont une alternative économique aux bouchons avec septa greffés. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Le pré-assemblage des bouchons et septa permet de minimiser la contamination pendant la manipulation.
- Entièrement compatibles avec tous les flacons Target DP
- Se mettent et se retirent facilement en un demi-tour seulement
- Les bouchons liés sont dotés d’un septum en PTFE / silicone collé électrolytiquement dans le bouchon, ce qui réduit la pression sur les septa lorsqu’ils sont utilisés avec des aiguilles à pointe émoussée sur des échantillonneurs automatiques haute vitesse
Spécification
Bouchon à vis de filetage court avec opercule de 9 mm, orifice de 6 mm | |
Polypropylène | |
2 ml | |
Surestop | |
1,0 mm | |
9 mm |
Rose, Bleu, Blanc | |
Oui | |
PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | |
100/paquet | |
Bouchon à vis avec opercule | |
Flacons à vis de 9 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.