Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. Ces bouchons à vis 9 mm avec AVCS intégré offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-670
Description
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. La technologie de système de fermeture de flacon avancé (AVCS) est intégrée aux septa et bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 9 mm Thermo Scientific™, qui offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. D’un seul tour, ils offrent une insertion et un retrait faciles, et sont une alternative économique aux bouchons avec septa greffés. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Le pré-assemblage des bouchons et septa permet de minimiser la contamination pendant la manipulation.
- Entièrement compatibles avec tous les flacons Target DP
- Se mettent et se retirent facilement en un demi-tour seulement
- Les bouchons liés sont dotés d’un septum en PTFE / silicone collé électrolytiquement dans le bouchon, ce qui réduit la pression sur les septa lorsqu’ils sont utilisés avec des aiguilles à pointe émoussée sur des échantillonneurs automatiques haute vitesse
Spécification
Bouchon à vis de filetage court avec opercule de 9 mm, orifice de 6 mm | |
Polypropylène | |
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | |
100/paquet | |
Vis avec opercule | |
Flacons à vis de 9 mm |
Rose, Rouge, Blanc | |
2 ml | |
Surestop | |
1,0 mm | |
9 mm |