Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Ces inserts en verre transparent ou en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm HPLC et GC sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 160 μl et 3,5 ml.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-629L
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Ces inserts en verre transparent ou en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm HPLC et GC sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 160 μl et 3,5 ml.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
- Dia. ext. nominal de 6 mm pour s’adapter aux flacons à ouverture large Target
À utiliser avec :
- flacons à ouverture large Target LoVial
- flacons avec bouchon à clipser et à ouverture large Snap-It™
- flacons Target DP™
- flacons à ouverture large Target
Spécification
Insert conique en verre de 350 μl, pointe de précision | |
Transparent | |
Verre | |
Embout formé avec précision, repose sur le fond du flacon | |
Point de précision | |
31 mm | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
350 μl |
6 mm | |
6 mm | |
400 μl | |
< 2 μl | |
400 µl | |
100 | |
Échantillonneur automatique | |
Flacons à sertir de 11 mm National |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.