Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 9mm
Code produit. p-6062360
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur:
Transparent
Matériau:
Verre, PTFE, Caoutchouc
Verre, PTFE, Silicone
Septum:
PTFE bleu / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE / caoutchouc
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 13296399
Marque: Thermo Scientific™ C5000180
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 9 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons en verre transparent pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques. Vous avez le choix entre plusieurs marques : Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Caractéristiques des bouchons de flacons de 9 mm Target DP (inclus dans les kits) :
  • L’enfoncement des septa est quasiment éliminé grâce à l’amélioration de la géométrie intérieure sans nécessiter de greffage
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • La technologie AVCS offre la possibilité de choisir le meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Alternative rentable aux solutions actuelles pour résoudre les problèmes d’enfoncement (septa greffés)
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une meilleure manipulation même avec des gants mal ajustés
  • Les bords rugueux ont été éliminés, ce qui rend l’utilisation plus facile et plus agréable tout en améliorant le fonctionnement de l’échantillonneur automatique
Bouchon à ouverture large 9 mm National Target DP 9 mm série C5000
Grâce à la technologie AVCS, les bouchons à ouverture large de la série C5000 augmentent la zone d’injection disponible de plus de 7 %, ce qui permet une plus grande surface de pénétration de l’aiguille d’injection.
Bouchon à membrane intégrale 9 mm National Target DP série C5000
Outre la technologie AVCS, les bouchons de la série C5000 offrent un environnement de manipulation d’échantillons sans halogène et sans caoutchouc pour les applications HPLC ou les applications pour lesquelles les silicones et les septa en caoutchouc ne conviennent pas.
Bouchon solide 9 mm National Target DP série C5000
La technologie AVCS fournit une protection maximale des échantillons pendant leur stockage à long terme. Le couvercle de protection empêche la perforation accidentelle du septum et la perte des échantillons qui en résulte. Peut être stocké jusqu’à -80°F.
Informations de commande :
Tous les produits en quantité de 100 par boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Description Verre transparent ; Septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge ; Bouchon DP bleu
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre, PTFE, Caoutchouc
Pré-fendu No
Septum PTFE / caoutchouc
Comprend Flacon : C4000-1, bouchon : C5000-51B
Nb par paquet 100
Gamme de produits Surestop
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm)
Hauteur (métrique) 32 mm
Type Kit pratique AVCS de flacons à vis assemblés
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 9 mm