Learn More
uvex Casques de sécurité non ventilés 9770 Pheos E-S-WR
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La coque de casque entièrement fermée convient aux électriciens
- Satisfait à toutes les exigences de sécurité pour la construction et les travaux industriels
- Le harnais de sécurité avec cliquet pour roue permet un réglage continu de la largeur
- Le bord raccourci garantit une vision vers le haut dégagée
- Adaptateurs à fente latérale Euroslot (30 mm) pour la fixation des casques antibruit et systèmes de visière
- Fixation de bande textile à six points pour un ajustement et un confort optimaux
- Résiste facilement à la pression du côté
- Peut être utilisée à des températures allant jusqu’à -30°C
- Résistant aux éclaboussures de métal en fusion
- Comprend une zone d’impression pour être personnalisé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Hard Hats |
| À utiliser avec (application) | Systèmes basse tension |
| Comprend | Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque |
| Matériau | HDPE |
| Modèle | Pheos E-S-WR 9770, Bord court |
| Type de produit | Casque isolant électriquement |
| Dimensions | 52 à 61 cm |
| Dimensions (métrique) | 52 à 61 cm |
| Afficher plus |