Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à jupe pleine 96 puits twin.tec™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8003390 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Transparent
Transparent
Conditionnement:
300 pièces
Code produit. 10714977
Marque: Eppendorf™ 0030128770
Il en reste null
Spécification
Certifiés Oui
Format Étalon
Méthode de détection Analyse protéique quantitative
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau Polycarbonate
Nbre de puits 96
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Pour les techniques de PCR
Stabilité thermique max. 121°C