Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Type de jupe:
Sans jupe
Sans jupe, divisibles, profil bas
À jupe
Type de produit:
Plaques PCR compactes
Plaques PCR divisibles
Plaques PCR pour la microbiologie
Qualité ADN médico-légale
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel
Emballage individuel sous blister
Tamaño de la unidad:
10 pièces
20 pièces
Descripción
- Parois fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- Solide et résistant à la torsion
- Amélioration de la tolérance entre puits
- Liaison minimale de l’ADN, de l’ARN et des enzymes
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Autoclavable (121° C, 20 min)
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR†
Plaques à jupe
- Compatible avec les systèmes automatisés
- À jupe pour étiquette ou code-barres
- S’adaptent à la plupart des thermocycleurs et au séquenceur capillaire MegaBACE™
- Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 × 85,47 mm ± 0,25 mm)
- Empilable
- Huit trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- La conception à profil bas améliore l’efficacité de la PCR et permet une efficacité optimale pour les petits volumes d’échantillons
- 150μVolume max. du puits l (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
- Idéal pour PCR quantitative en temps réel
- Adapté à la plupart des thermocycleurs
- Volume max. du puits 250 μl (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
†Certificat, procédures de test et informations détaillées disponibles sur demande.
Especificaciones
Especificaciones
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Sans ADN humain, Dnase ou RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | Emballage individuel sous blister |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaques PCR pour la microbiologie |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | PP, Polycarbonate |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido