Learn More
Eppendorf™ Microplaques à fond en U en polypropylène stériles à 96 puits
Pipeter, contrôler et récupérer les échantillons avec cette microplaque en polypropylène. Les microplaques à fond en U en polypropylène stérile à 96 puits Eppendorf™ sont idéales pour les dosages nécessitant une résistance élevée aux températures ou solvants.
301.34€ - 790.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Couleur | Blanc, Fond transparent |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10035423
|
Eppendorf™
0030602200 |
Blanc, Fond transparent |
301.34€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10626674
|
Eppendorf™
0030606205 |
Blanc, Fond transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Polypropylène transparent (PP) inégalé pour une meilleure visibilité des échantillons
- Matrice OptiTrack™ : identification d’échantillons jusqu’à 30 % plus rapide et moins d’erreurs de pipetage via un marquage alphanumérique à contraste élevé
- Conception de puits RecoverMax™ : Géométrie optimisée des puits pour un volume restant/mort minimal et d’excellentes propriétés de mélange
- Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec un scellage thermique
- g-Safe™ : stabilité exceptionnelle de la centrifugation jusqu’à 6 000 × g
- Le polypropylène garantit une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabrication sans agents glissant, plastifiants ou biocides – matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
- Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
- Autoclavable (121° C, 20 min)
Spécification
Standard | |
Blanc, Fond transparent | |
96 | |
U |
8 x 12 | |
PP | |
Stérile | |
Blanc |