Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 96 puits
Shop All Corning Products
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Traitement de surface:
Liaison élevée
Non traité
Unit Size:
100 pièces
Description
- Pour réduire les interférences entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
Specifications
Specifications
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 4 boîtes intérieures de 25 |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | EIA/RIA |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 360 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction